Läs mer
O-De-fenyl Andarine, TRC
Produktkod. 30137947
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137947 100 mg
30134894 250 mg
30012406 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD221630100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1022087-30-4
Molekylformel C11 H11 F3 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 308.211
Synonym Propanamide, 2,3-dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, (2S)- (ACI), (2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (ACI), O-De-phenyl Andarine
IUPAC-namn (2S)-2,3-dihydroxy-2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid
LEDER C[C@](O)(CO)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-De-phenyl Andarine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O5/c1-10(19,5-17)9(18)15-6-2-3-8(16(20)21)7(4-6)11(12,13)14/h2-4,17,19H,5H2,1H3,(H,15,18)/t10-/m0/s1
Formel vikt 308.062