missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Demethyl Lenvatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Demethyl Lenvatinib |
| CAS | 417717-04-5 |
| Molekylformel | C20 H17 Cl N4 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | O-Demethyl Lenvatinib, 6-Quinolinecarboxamide, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-hydroxy- (9CI, ACI), 4-[3-Chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-hydroxy-6-quinolinecarboxamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17ClN4O4/c21-14-7-11(3-4-15(14)25-20(28)24-10-1-2-10)29-18-5-6-23-16-9-17(26)13(19(22)27)8-12(16)18/h3-10,26H,1-2H2,(H2,22,27)(H2,24,25,28) |
| LEDER | NC(=O)c1cc2c(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)ccnc2cc1O |
| IUPAC-namn | 4-[3-chloro-4-(cyclopropylcarbamoylamino)phenoxy]-7-hydroxyquinoline-6-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.826 |
| Formel vikt | 412.094 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?