missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Des-(2,2-methylbutyryl) Spirodiclofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spirodiclofen-enol |
| CAS | 148476-22-6 |
| Molekylformel | C15 H14 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-ol, 4-Hydroxy-3-(2,4-dichlorophenyl)-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, BAJ 2510 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl2O3/c16-9-4-5-10(11(17)8-9)12-13(18)15(20-14(12)19)6-2-1-3-7-15/h4-5,8,18H,1-3,6-7H2 |
| LEDER | OC1=C(C(=O)OC12CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC-namn | 3-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.18 |
| Formel vikt | 312.032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?