missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Des(2-dimethylaminoethyl)-O-methyl Itopride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Des(2-dimethylaminoethyl)-O-methyl Itopride |
| CAS | 331239-23-7 |
| Molekylformel | C17H19NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethoxy-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]benzamide, 3,4-Dimethoxy-N-(4-methoxybenzyl)benzamide, Itopride Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO4/c1-20-14-7-4-12(5-8-14)11-18-17(19)13-6-9-15(21-2)16(10-13)22-3/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,18,19) |
| LEDER | O=C(NCC1=CC=C(OC)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.34 |
| Formel vikt | 301.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?