Läs mer
O-Desbromo-pyrimidinyl Macitentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desbromo-pyrimidinyl Macitentan |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19BrN4O4S/c1-2-7-19-25(22,23)20-14-13(11-3-5-12(16)6-4-11)15(18-10-17-14)24-9-8-21/h3-6,10,19,21H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18,20) |
| Formel vikt | 430.031 |