Läs mer
O-Desethyl Candesartan Cilexetil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desethyl Candesartan Cilexetil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H30N6O6/c1-19(42-31(40)43-22-8-3-2-4-9-22)41-29(38)25-12-7-13-26-27(25)37(30(39)32-26)18-20-14-16-21(17-15-20)23-10-5-6-11-24(23)28-33-35-36-34-28/h5-7,10-17,19,22H,2-4,8-9,18H2,1H3,(H,32,39)(H,33,34,35,36) |
| Formel vikt | 582.2227 |
| Procent renhet | >95% |