Läs mer
O-Desethyl Candesartan Cilexetil, TRC
Produktkod. 17987904
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987904 1 mg
17939744 10 mg
17910085 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17987904 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2888551MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869631-11-8
Molekylformel C31 H30 N6 O6
Molekylvikt (g/mol) 582.61
Synonym O-Desethyl Candesartan Cilexetil, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl-)-biphenyl-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester (9CI), Candesartan Cilexetil Imp. B (EP)
IUPAC-namn 1-cyklohexyloxykarbonyloxyletyl 2-oxo-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]-1H-benzimidazol-4-karboxylat
LEDER CC(OC(=O)OC1CCCCC1)OC(=O)c2cccc3NC(=O)N(Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6)c23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Desethyl Candesartan Cilexetil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C31H30N6O6/c1-19(42-31(40)43-22-8-3-2-4-9-22)41-29(38)25-12-7-13-26-27(25)37(30(39)32-26)18-20-14-16-21(17-15-20)23-10-5-6-11-24(23)28-33-35-36-34-28/h5-7,10-17,19,22H,2-4,8-9,18H2,1H3,(H,32,39)(H,33,34,35,36)
Formel vikt 582.2227
Procent renhet >95%