Läs mer
O-Desethyl Candesartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desethyl Candesartan |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16N6O3/c29-21(30)17-6-3-7-18-19(17)28(22(31)23-18)12-13-8-10-14(11-9-13)15-4-1-2-5-16(15)20-24-26-27-25-20/h1-11H,12H2,(H,23,31)(H,29,30)(H,24,25,26,27) |