Läs mer
O-Desetyl-O-metyl Dapagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol |
| CAS | 333359-90-3 |
| Molekylformel | C20H23ClO6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-methoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClO6/c1-26-14-5-2-11(3-6-14)8-13-9-12(4-7-15(13)21)20-19(25)18(24)17(23)16(10-22)27-20/h2-7,9,16-20,22-25H,8,10H2,1H3/t16-,17-,18+,19-,20+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-kloro-3-[(4-metoxifyrenyl)metyl]fenyl]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.85 |
| Formel vikt | 394.1183 |