Läs mer
O-Desethyl-O-propyl Methisosildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxyphenyl Aildenafil |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N6O4S/c1-6-8-19-21-22(29(5)28-19)24(31)27-23(26-21)18-12-17(9-10-20(18)34-11-7-2)35(32,33)30-13-15(3)25-16(4)14-30/h9-10,12,15-16,25H,6-8,11,13-14H2,1-5H3,(H,26,27,31)/t15-,16+ |
| Formel vikt | 502.2362 |