Läs mer
O-Desethyl O-Propyl Sildenafil, TRC
Produktkod. 30354905
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30354905 10 mg
1 options
Produktkod. 30354905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28960510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propoxyphenyl Sildenafil
CAS 877777-10-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C23H32N6O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 1,6-dihydro-1-methyl-5-[5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), 1,6-Dihydro-1-methyl-5-[5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
InChI formel InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-5-7-18-20-21(28(4)26-18)23(30)25-22(24-20)17-15-16(8-9-19(17)33-14-6-2)34(31,32)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,15H,5-7,10-14H2,1-4H3,(H,24,25,30)
LEDER CCCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CCC)nn(C)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
Molekylvikt (g/mol) 488.6