Läs mer
O-Desethylpiperidine Flavoxate Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O4/c1-11-15(19)13-9-6-10-14(18(20)21-2)17(13)22-16(11)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3 |
| Formel vikt | 294.0892 |