Läs mer
O-Desisopropyl-O-methyl Bisoprolol Hemifumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 1346604-00-9 |
| Molekylformel | C16 H27 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. Q (EP), 1-[4-[(2-Methoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (ACI), 2-Propanol, 1-[4-[(2-methoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]- (ACI), 1-[4-(2-Methoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO4/c1-13(2)17-10-15(18)12-21-16-6-4-14(5-7-16)11-20-9-8-19-3/h4-7,13,15,17-18H,8-12H2,1-3H3 |
| LEDER | COCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2-methoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.39 |
| Formel vikt | 297.194 |