Läs mer
O-Desmethyl Astemizole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Astemizole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29FN4O.ClH/c28-22-9-5-21(6-10-22)19-32-26-4-2-1-3-25(26)30-27(32)29-23-14-17-31(18-15-23)16-13-20-7-11-24(33)12-8-20;/h1-12,23,33H,13-19H2,(H,29,30);1H |
| Formel vikt | 480.2092 |
| Procent renhet | >95% |