missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O-Desmethyl Carvedilol-d5, TRC

Produktkod. 30353531
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353531 2.5 mg
30352118 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30353531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2914772.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1794817-24-5
Molekylformel C23H19D5N2O4
Molekylvikt (g/mol) 397.48
Synonym 2-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxy(propyl-d5)]amino]ethoxy]phenol
IUPAC-namn 2-(2-((3-((9H-carbazol-4-yl)oxy)-2-hydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5)amino)ethoxy)phenol
LEDER O(C(C(C(NCCOC1=C(O)C=CC=C1)([2H])[2H])(O)[2H])([2H])[2H])C2=C3C=4C(NC3=CC=C2)=CC=CC4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O-Desmethyl Carvedilol-d5
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24N2O4/c26-16(14-24-12-13-28-21-10-4-3-9-20(21)27)15-29-22-11-5-8-19-23(22)17-6-1-2-7-18(17)25-19/h1-11,16,24-27H,12-15H2/i14D2,15D2,16D
Formel vikt 397.2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.