missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Desmethyl Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Carvedilol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O4/c26-16(14-24-12-13-28-21-10-4-3-9-20(21)27)15-29-22-11-5-8-19-23(22)17-6-1-2-7-18(17)25-19/h1-11,16,24-27H,12-15H2 |
| Formel vikt | 392.1736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?