Läs mer
O-Desmethyl Diltiazem Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac cis-O-Desmethyl Diltiazem |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(25)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)26)13-12-22(2)3;/h4-11,19-20,25H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 436.12 |