Läs mer
O-Desmethyl Galanthamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Galanthamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-17-7-6-16-5-4-11(18)8-13(16)20-15-12(19)3-2-10(9-17)14(15)16/h2-5,11,13,18-19H,6-9H2,1H3/t11-,13-,16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 273.1365 |