Läs mer
O-Desmethyl Gatifloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Gatifloxacin |
| CAS | 616205-76-6 |
| Molekylformel | C18H20FN3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, O-Desmethylgatifloxacin, 8-Hydroxygatifloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-9-7-21(5-4-20-9)15-13(19)6-11-14(17(15)24)22(10-2-3-10)8-12(16(11)23)18(25)26/h6,8-10,20,24H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26) |
| LEDER | CC1CN(CCN1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.37 |
| Formel vikt | 361.1438 |