Läs mer
O-Desmethyl Indomethacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Indomethacin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14ClNO4/c1-10-14(9-17(22)23)15-8-13(21)6-7-16(15)20(10)18(24)11-2-4-12(19)5-3-11/h2-8,21H,9H2,1H3,(H,22,23) |
| Formel vikt | 343.0611 |