missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Desmetylmebeverinsyra O-Beta-D-glukuronid Ammoniumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Mebeverine Acid O-beta-D-Glucuronide Ammonium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Desmethyl Mebeverine Acid O-beta-D-Glucuronide Ammonium Salt |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21H31NO9 xNH3 |
| Synonym | 4-[Ethyl[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]amino]butanoic Acid O-β-D-Glucuronide Ammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO9.H3N/c1-3-22(10-4-5-15(23)24)12(2)11-13-6-8-14(9-7-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(31-21)20(28)29;/h6-9,12,16-19,21,25-27H,3-5,10-11H2,1-2H3,(H,23,24)(H,28,29);1H3/t12?,16-,17-,18+,19-,21+;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC=C(CC(C)N(CC)CCCC(O)=O)C=C2.[NH3] |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-(2-((3-karboxypropyl)(etyl)amino)propyl)fenoxi)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra, ammoniaksalt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?