missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O-Desmethyl Mebeverine Acid, TRC

Produktkod. 30008716
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008716 10 mg
30008289 1 mg
30004057 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29205510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 586357-02-0
Molekylformel C15 H23 N O3
Molekylvikt (g/mol) 265.35
Synonym Desmethyl Mebeverine Acid
IUPAC-namn 4-[ethyl-[2-(4-hydroxyphenyl)propyl]amino]butanoic acid
LEDER CCN(CCCC(=O)O)CC(C)c1ccc(O)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O-Desmethyl Mebeverine Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23NO3/c1-3-16(10-4-5-15(18)19)11-12(2)13-6-8-14(17)9-7-13/h6-9,12,17H,3-5,10-11H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vikt 265.1678
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.