Läs mer
O-Desmethyl Methylphenidate Carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30356228
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30356228 10 mg
1 options
Produktkod. 30356228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29256010MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ritalinic acid HCl
CAS 19395-40-5
Molekylformel C13H17NO2.HCl
Kvantitet 10 mg
Synonym Ritalinic cid hydrochloride, Methylphenidate Related Compound A (USP), 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 2-Phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride, α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H
LEDER Cl.OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 255.74
Formel vikt 255.1026