Läs mer
O-Desmethyl Metoclopramide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Metoclopramide, Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClN3O2.ClH/c1-3-17(4-2)6-5-16-13(19)9-7-10(14)11(15)8-12(9)18;/h7-8,18H,3-6,15H2,1-2H3,(H,16,19);1H |
| Formel vikt | 321.1011 |