Läs mer
O-Desmetylmetoprolol, TRC
Produktkod. 30136862
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136862 25 mg
30010643 10 mg
30005854 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136862 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29207325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62572-94-5
Molekylformel C14 H23 N O3
Molekylvikt (g/mol) 253.34
Synonym (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP)
IUPAC-namn 1-[4-(2-hydroxyetyl)fenoxi]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
Formel vikt 253.1678