Läs mer
O-Desmethyl Midostaurin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Midostaurin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H28N4O4/c1-34-31(39)24(36(2)33(41)18-10-4-3-5-11-18)16-25(42-34)37-22-14-8-6-12-19(22)27-28-21(17-35-32(28)40)26-20-13-7-9-15-23(20)38(34)30(26)29(27)37/h3-15,24-25,31,39H,16-17H2,1-2H3,(H,35,40)/t24-,25?,31-,34+/m1/s1 |
| Formel vikt | 556.2111 |
| Procent renhet | >95% |