Läs mer
O-Desmethyl Mycophenolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Mycophenolic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O6/c1-8(4-6-12(17)18)3-5-10-14(19)9(2)11-7-22-16(21)13(11)15(10)20/h3,19-20H,4-7H2,1-2H3,(H,17,18)/b8-3+ |
| Formel vikt | 306.1103 |