Läs mer
(+)-O-Desmetyl-N,N-bisdesmetyl Tramadol, TRC
Produktkod. 30350441
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30350441 1 mg
1 options
Produktkod. 30350441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2911551MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyltramadol
CAS 1235568-21-4
Molekylformel C13 H19 N O2
Kvantitet 1 mg
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]-, 3-[(1R,2R)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol, (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl tramadol, (R,R)-N,N,O-Tridesmethyltramadol
InChI formel InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m1/s1
LEDER NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC-namn 3-[(1R,2R)-2-(aminometyl)-1-hydroxycyklohexyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 221.3
Formel vikt 221.1416