Läs mer
(-)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m0/s1 |
| Formel vikt | 221.1416 |