Läs mer
O-Desmethyl-Pimobendan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl-Pimobendan |
| CAS | 108381-22-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H16N4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-(2-(4-hydroxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N4O2/c1-10-8-16(24)21-22-17(10)12-4-7-14-15(9-12)20-18(19-14)11-2-5-13(23)6-3-11/h2-7,9-10,23H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,24) |
| LEDER | O=C1NN=C(C=2C=CC=3N=C(NC3C2)C=4C=CC(O)=CC4)C(C)C1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-(4-hydroxyphenyl)-3H-benzimidazol-5-yl]-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.35 |
| Visa mer |