Läs mer
O-Desmethyl Pyrilamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl pyrilamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O/c1-18(2)11-12-19(16-5-3-4-10-17-16)13-14-6-8-15(20)9-7-14/h3-10,20H,11-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 271.1685 |