Läs mer
O-Desmethyl Quinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethylquinine |
| CAS | 524-63-0 |
| Molekylformel | C19 H22 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O2/c1-2-12-11-21-8-6-13(12)9-18(21)19(23)15-5-7-20-17-4-3-14(22)10-16(15)17/h2-5,7,10,12-13,18-19,22-23H,1,6,8-9,11H2/t12-,13+,18+,19-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@H]2C=C)c3ccnc4ccc(O)cc34 |
| IUPAC-namn | 4-[(R)-[(2S,4S,5S)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-hydroxymethyl]quinolin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.39 |
| Formel vikt | 310.1681 |