missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Desmethyl Tramadol-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl-cis-tramadol-d6 hydrochloride |
| CAS | 1261393-87-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H17 D6 N O2 . H Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | O-Desmethyltramadol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1/i1D3,2D3; |
| LEDER | O[C@]1(C2=CC=CC(O)=C2)CCCC[C@@H]1CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC-namn | rel-3-[(1R,2R)-2-[(dimethyl-d3 amino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]-phenol, monohydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.8 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?