Läs mer
O-Desmethyl Tramadol Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30361862
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30361862 50 mg
1 options
Produktkod. 30361862 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29474050MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Desmethyltramadol Hydrochloride
CAS 185453-02-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H23 N O2 . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym (1RS,2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-hydroxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, O-Desmethyltramadol Hydrochloride, Phenol, 3-[(1R,2R)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]-, hydrochloride (1:1), rel-, Phenol, 3-[(1R,2R)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]-, hydrochloride, rel- (9CI), Phenol, 3-[2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]-, hydrochloride, cis-, O-Demethyltramadol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
LEDER Cl.CN(C)C[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC-namn 3-[(1R,2R)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]phenol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 285.81
Formel vikt 285.1496