Läs mer
O-Desmethyl Venlafaxine Cyclic Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecan-5-yl)phenol |
| CAS | 1346601-55-5 |
| Molekylformel | C16 H23 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Phenol, 4-(3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undec-5-yl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2/c1-17-11-15(13-5-7-14(18)8-6-13)16(19-12-17)9-3-2-4-10-16/h5-8,15,18H,2-4,9-12H2,1H3 |
| LEDER | CN1COC2(CCCCC2)C(C1)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-(3-methyl-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecan-5-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.36 |
| Formel vikt | 261.1729 |