Läs mer
O-Desmethyl Venlafaxine N-Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyl Venlafaxine N-dimer |
| CAS | 1187545-61-4 |
| Molekylformel | C32 H48 N2 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-2-[[[2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]methylamino]methyl]-, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-2-[[[2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]methylamino]methyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C32H48N2O4/c1-33(2)22-28(31(37)16-6-4-7-17-31)25-12-15-30(36)26(20-25)21-34(3)23-29(24-10-13-27(35)14-11-24)32(38)18-8-5-9-19-32/h10-15,20,28-29,35-38H,4-9,16-19,21-23H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)CC(c1ccc(O)c(CN(C)CC(c2ccc(O)cc2)C3(O)CCCCC3)c1)C4(O)CCCCC4 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-2-[[[2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-methylamino]methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.73 |
| Formel vikt | 524.3614 |