Läs mer
O-Desmethyllevomepromazine, Mikromol™
Beskrivning
O-Desmethyllevomepromazine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethyllevomepromazine |
| CAS | 81607-63-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Desmethyllevomepromazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 10-[(2R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazin-2-ol, 10H-Phenothiazin-2-ol, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-, (R)-, 10-[(2R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazin-2-ol, O-Desmethyllevomepromazine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2OS/c1-13(11-19(2)3)12-20-15-6-4-5-7-17(15)22-18-9-8-14(21)10-16(18)20/h4-10,13,21H,11-12H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(O)cc13 |
| IUPAC-namn | 10-[(2R)-3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazin-2-ol |
| Visa mer |