Läs mer
O-Desmethylvenlafaxine, Lipomed
Produktkod. 30460469
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. 30460469
Brand: Lipomed LPMVLF1693FB100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
O-Desmethylvenlafaxine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Analyt- eller komponentnamn O-Desmethylvenlafaxine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H25 N O2
Synonym O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC-namn 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 263.38
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 263.1885 g/mol