Läs mer
O-Desmethylvenlafaxine, Lipomed
Beskrivning
O-Desmethylvenlafaxine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Desmethylvenlafaxine |
| CAS | 93413-62-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Desmethylvenlafaxine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H25 N O2 |
| Synonym | O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |