Läs mer
O-Desmethylvenlafaxine, LoGiCal
Produktkod. 30462283
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462283 10 mg
1 options
Produktkod. 30462283 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0393.01
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Analyt- eller komponentnamn O-Desmethylvenlafaxine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H25 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC-namn 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 263.38
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 263.1885 g/mol