Läs mer
O-Desmorfonolinopropyl Gefitinib, TRC
Produktkod. 30136280
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136280 100 mg
30134624 25 g
30009612 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD296830100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 184475-71-6
Molekylformel C15 H11 Cl F N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 319.72
Synonym 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine, O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
IUPAC-namn 4-(3-klor-4-fluoranilino)-7-metoxyquinazolin-6-ol
LEDER COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20)
Formel vikt 319.0524