Läs mer
O-Desmorfonolinopropyl-O-metyl-gefitinib, TRC
Produktkod. 30136563
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136563 100 mg
30135483 10 mg
17931335 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD296840100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153437-78-6
Molekylformel C16H13ClFN3O2
Molekylvikt (g/mol) 333.74
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
IUPAC-namn N-(3-klor-4-fluorfenyl)-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin
LEDER COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
Formel vikt 333.068