Läs mer
o-Dianisidel, 98+%
Produktkod. 11483367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483367 100 g 100g
11463367 5 g 5g
11473367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17150.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244,294 g/mol
o-Dianisidin används som redoxindikator. Det används som en mellanprodukt för framställning av azofärgämnen, pigment och o-dianisidin diisocyanat, som finner tillämpning i lim, polyuretan elastomerer och hartser. Det används också i olika industrier som läder, papper, plast, gummi och textilier. Det fungerar som ett reagens för att detektera metaller, tiocyanater och nitriter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-Dianisidin används som redoxindikator. Det används som en mellanprodukt för framställning av azofärgämnen, pigment och o-dianisidin diisocyanat, som finner tillämpning i lim, polyuretan elastomerer och hartser. Det används också i olika industrier som läder, papper, plast, gummi och textilier. Det fungerar som ett reagens för att detektera metaller, tiocyanater och nitriter.
Löslighet Löslig
i alkohol, bensen, eter, kloroform, aceton, de flesta organiska lösningsmedel och lipider. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-90-4
Molekylformel C14H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 244.294
MDL-nummer MFCD00008372
InChI-nyckel JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metoxifenyl)-2-metoxianilin
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Dianisidine
Smältpunkt 134 °C till 138 °C
Flampunkt 206 °C (402 °F)
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 100 g
Beilstein 1879884
Merck Index 14,2991
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, bensen, eter, kloroform, aceton, de flesta organiska lösningsmedel och lipider. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 244.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.