Läs mer
o-Dianisidin dihydroklorid, 98 %
Produktkod. 11413397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413397 5 g 5g
11403397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17175.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.20 SEK
    1108.65 SEK / 5g
    Save 126.55 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20325-40-0 | C14H18Cl2N2O2 | 317,21 g/mol
Den är lämplig att använda i ELISA förfaranden. Inom neurohistokemi har o-Dianisidin-dihydroklorid visat perikaryal märkning såväl som retrograd och anterograd transport till den primära olfaktoriska cortex. Den har också använts för en pappersbaserad mikrofluidanordning för att semikvantitativt mäta laktat, urinsyra och glukos. 3,3'-Dimetoxibensidin används huvudsakligen som en mellanprodukt vid framställning av kommersiella bisazobifenylfärgämnen för färgning av textilier, papper, plast, gummi och läder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den är lämplig för användning i ELISA förfaranden. Inom neurohistokemi har o-Dianisidin-dihydroklorid visat perikaryal märkning såväl som retrograd och anterograd transport till den primära olfaktoriska cortex. Den har också använts för en pappersbaserad mikrofluidanordning för att semikvantitativt mäta laktat, urinsyra och glukos. 3,3′ -Dimetoxibensidin används huvudsakligen som en mellanprodukt vid tillverkning av kommersiella bisazobifenylfärgämnen för färgning av textilier, papper, plast, gummi och läder.
Löslighet
Lösligt i vatten (50 mg/ml). Det löser sig i etylalkohol, syra och i organiskt lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20325-40-0
Molekylformel C14H18Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 317.21
MDL-nummer MFCD00012488
InChI-nyckel UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
PubChem CID 62311
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metoxifenyl)-2-metoxianilin;dihydroklorid
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Dianisidine dihydrochloride
Smältpunkt 268 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 5 g
Beilstein 3917996
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml). Det löser sig i etylalkohol, syra och i organiskt lösningsmedel.
Formel vikt 317.21
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Dianisidine dihydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.