Läs mer
o-Dianisidin, fri bas, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437890 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437890 25 g 25g
11417890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437890 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210153625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1904.54 SEK / 25g
    Save 95.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 119-90-4
Molekylformel C14H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 244.294
InChI-nyckel JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metoxifenyl)-2-metoxianilin
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Dianisidine, free base
Färg Brun
Analysprocentintervall 99.9%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 244.3
Fysisk form Pulver