Läs mer
o-Dianisidein, TRC
Produktkod. 18090440
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18090440 2.5 g
18010350 500 mg
18053550 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18090440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4164982.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-90-4
Molekylformel C14 H16 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 244.29
Synonym Benzidine, 3,3'-dimethoxy- (8CI), Fast Blue B Base (6CI), 3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl, 3,3'-Dimethoxybenzidene, 3,3'-Dimethoxybenzidine, 4,4'-Bi-o-anisidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, Amacel Developed Navy SD, Azogene Fast Blue B, Blue BN Base, Blue Base Irga B, Blue Base NB, C.I. Disperse Black 6, Cellitazol B, Cibacete Diazo Navy Blue 2B, Diacel Navy DC, Dianisidine, Fast Blue Base B, Fast Blue DSC Base, Hiltonil Fast Blue B Base, Kayaku Blue B Base, Lake Blue B Base, Mitsui Blue B Base, NSC 3168, Naphthanil Blue B Base, Setacyl Diazo Navy R, o-Dianisidine
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metoxifenyl)-2-metoxianilin
LEDER COc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(OC)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Dimethoxybenzidine
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Formel vikt 244.1212