Läs mer
O-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepinyl Quetiapine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32N4O2S2/c1-5-13-29-25(9-1)33(35-27-11-3-7-15-31(27)41-29)38-19-17-37(18-20-38)21-22-39-23-24-40-34-26-10-2-6-14-30(26)42-32-16-8-4-12-28(32)36-34/h1-16H,17-24H2 |
| Formel vikt | 592.1967 |