Läs mer
o-Dichlorobenzene, HPLC Grade, J.T. Baker™
Produktkod. 15369034
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15369034 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4 L
1 options
Produktkod. 15369034 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 923303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Dichlorobenzene
Namnnotering Bulk Pharmaceutical Chemical
CAS 95-50-1
Flampunkt 66.00°C
Anteckningar om renhetsgrad Meets USP requirements
Förpackning Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel C6H4Cl2
Kvantitet 4 L
Densitet 1L = 1.30kg
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2-dichlorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Formel vikt 147
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).