Läs mer
O-(difenylfosfinyl)hydroxylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15733457 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15733457 1 g 1g
15743457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15733457 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461850010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72804-96-7 | C12H12NO2P | 233.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72804-96-7
Molekylformel C12H12NO2P
Molekylvikt (g/mol) 233.21
InChI-nyckel SJECIYLGISUNRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diphenylphosphinylhydroxylamine, aminooxy diphenylphosphine oxide, o-diphenylphosphinyl hydroxylamine, o-diphenylphosphoryl hydroxylamine, amino diphenylphosphinate, hydroxylamine, o-diphenylphosphinyl, unii-2o9pf20t75, aminooxy diphenyl phosphine oxide, o-diphenylphosphinyl hydroxylamine mi
PubChem CID 10955453
IUPAC-namn O-difenylfosforylhydroxylamin
LEDER NOP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamine
Smältpunkt 104.0°C
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.21
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamine, 96%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.