Läs mer
O-(endo-5-Norbornen-2,3-dikarboximid)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumtetrafluoroborat, 98+%
Produktkod. 15415265
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415265 5 g 5g
15405265 1 g 1g
15425265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15415265 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54194.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 125700-73-4 | C14H20BF4N3O3 | 365,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125700-73-4
Molekylformel C14H20BF4N3O3
Molekylvikt (g/mol) 365.14
MDL-nummer MFCD00167753
InChI-nyckel DMTWWFCCBWWXSA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-endo-5-norbornene-2,3-dicarboxymido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, dimethylamino 1r,2s,6r,7s-3,5-dioxo-4-azatricyclo 5.2.1.0_,? dec-8-en-4-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate
PubChem CID 91634054
IUPAC-namn [(dimetylamino)({3,5-dioxo-4-azatricyklo[5.2.1.02,6]dec-8-en-4-yl}oxi)metyliden]dimetylazanium; tetrafluorboranid
LEDER F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smältpunkt 216 °C till 219 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 365.13
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N,N-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.